Learn More
L-(+)-Rhamnose, monohydrate, ∽99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11456192 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11456192 10 g -
11466192 25 g -
11476192 50 g -
11486192 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11456192 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210280910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10030-85-0
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00149363,MFCD00136036
InChI Key SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinonimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Colore White
Densità 1.47g/mL
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 10 g
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R,6S)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity ∼99%
Forma fisica Solid