Learn More
L(+)-Ribose, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15570524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15570524 25 g 25g
15550524 1 g 1g
15560524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15570524 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 257910250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24259-59-4 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24259-59-4
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Numero MDL MFCD00167010
InChI Key HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinonimo l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC Name (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Ribose
Punto di fusione 84.0°C to 86.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantità 25 g
Beilstein 01,859
Condizione di rotazione specifica + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Rotazione specifica + 20.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 99%