Learn More
L-Ribose, TRC
Codice prodotto. 30179505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179505 5 g 5g
30178962 1 g 1g
30179293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179505 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR4175055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24259-59-4
Formula molecolare C5 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Sinonimo L-Ribose, Ribose, L- (8CI), L-(+)-Ribose
IUPAC Name (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ribose
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1
Peso formulazione 150.0528