Learn More
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ Head
Codice prodotto. 16328198 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.034 to 1700 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
16328198 0.034 to 1700 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16328198 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0751412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    541.28€ / pezzi 1
    Risparmia 90.72€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ Head saves time with fast tubing changes and reduced maintenance
  • This Easy-Load™ pump head accepts high-performance precision tubing and ensures optimal performance from Masterflex pumps
  • Select a pump head for one of the following precision tubing sizes: L/S 15 or L/S 24
  • New design and automatic tubing retention allow for multiple tubing size and the ability to change tubing without removing head from drive
  • Rotor is constructed of stainless steel (SS) for enhanced durability
  • Pump heads are stackable for multichannel applications
  • Compact design for efficient use of space
  • Suitable for use with L/S™ High-Performance Precision pump tubing sizes
Specifica
Descrizione 1:1 Gear Ratio
Dimensioni (L x P x A) (64 x 105 x 105 mm)
Portata 0.034 to 1700 mL/min.
Materiale Polyacrylamide
N. di canali 1
N. di rulli 4
Tipo di occlusione Fisso
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi High-Performance
Dimensioni dei tubi L/S™ 15, L/S™ 24
Materiale rotore Stainless Steel
Speed 0.02 to 600 rpm