Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load II con alloggiamento per tubi ad alte prestazioni Masterflex™
Codice prodotto. 13214250 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.06 to 2300 mL/min.
Da 1.7 a 2900 ml/min.
Materiale rullo:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Materiale rullo Dimensione della confezione
13214250 0.06 to 2300 mL/min. Acciaio inox Pezzo
11746808 Da 1.7 a 2900 ml/min. Acciaio laminato a freddo Pezzo
11750869 Da 1.7 a 2900 ml/min. Acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13214250 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7720060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00€
    627.17€ / pezzi 1
    Risparmia 229.83€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pump Heads for High-Performance Tubing with automatic retention holds tubing securely in place with no manual adjustment—just load the tubing and start the pump
  • Four-roller rotor improves pressure performance and mechanical stability while reducing pulsation
  • Improved occlusion bed geometry lengthens tubing life
  • Polyphenylene sulfide (PPS) housing with either stainless steel (SS) or cold-rolled steel (CRS) rotor—choose CRS for economy or SS for greater durability and chemical resistance
  • Model 77201-62 with adjustable occlusion gives you the option of loosening occlusion for longer tubing life or increasing occlusion for higher pressure
  • Achieve flow rates of 1.7 to 2900 mL/min (1 to 600 rpm)
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 12.1 H x 12.7 W x 7 cm D
Portata 0.06 to 2300 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) For precision pump tubing
Include Single-channel mounting hardware and a 15 in. (38cm) length of silicone pump tubing
Modello 77200-60
N. di canali 1
N. di rulli 4
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 7 cm
Overall Height (Metric) 12.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 12.7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi Precision tubing
Tipo Easy-Load II Pump Head
Materiale rotore Acciaio inox
Speed 1 to 600 rpm
Materiale involucro Polisolfuro di fenilene