Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al perossido Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. 11875151
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11875151 13 Pezzo
11895171 14 Pezzo
11805181 16 7.50m
11895161 17 Pezzo
11825181 18 Pezzo
11835181 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11875151 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9640013
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent biocompatibility for a wide range of applications
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Order Info
Sold in 7.6m (25 ft.) lengths
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VIFDA 21 CFR 177.2600 Exceeds 3 A sanitary standards European Pharmacopoeia (EP)
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.62 m
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, Biotechnology, Peristaltic Pumping and Food Applications
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 0.06 in.
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Tubazioni per pompa