Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al perossido Masterflex™ L/S™
Sfoglia Tutto Masterflex ProdottiDescrizione
Excellent biocompatibility for a wide range of applications
- ™
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory Approvals to match your unique application
- —
- Economical tubing with a longer tubing life
Order Info
Sold in 7.6m (25 ft.) lengths
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.06 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.6 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.55 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industria farmaceutica, biotecnologie, pompaggio peristaltico e applicazioni alimentari |
| Vedi altri risultati |