Learn More
Masterflex™ L/S™ Tygon™ Transparent Pump Tubing
Codice prodotto. 15213273
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
16
18
Dimensione della confezione:
15m
50ft
Codice prodotto. 15213273
Marca: Masterflex™ 0641816
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed specifically for handling food products
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 3.1 mm
Materiale Tygon E-Food (B-44-4X)
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) food and beverage processing and dispensing
Min. Operating Temperature (Metric) -36°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 16
Portata 0.8 to 480mL/min.
Flessibile flangiato 1/8in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Pump Tubing