Learn More
Masterflex™ L/S™ Tygon™ Transparent Pump Tubing
Codice prodotto. 15305323
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
16
18
Dimensione della confezione:
15m
50ft
Codice prodotto. 15305323
Marca: Masterflex™ 0641818
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed specifically for handling food products
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Tygon
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) food and beverage processing and dispensing
Min. Operating Temperature (Metric) -36°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 18
Portata 3.8 to 2300mL/min.
Flessibile flangiato 3/8in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 m
Colore Trasparente
Pressione massima 15 psi
Livello di vuoto 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Pump Tubing