Learn More
L-Selenocystine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10637441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10637441
Marca: Thermo Scientific Acros 301862500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29621-88-3 | C6H12N2O4Se2 | 334.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29621-88-3
Formula molecolare C6H12N2O4Se2
Molecular Weight (g/mol) 334.11
Numero MDL MFCD00800971
InChI Key JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo l-selenocystine, seleno-l-cystine, l-3,3'-diselenodialanine, alanine, 3,3'-diselenodi-, l, selenocystine, l, l-alanine,3,3'-diselenobis, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl diselanyl propanoic acid, l-selenocystine monohydrate, selenocystine, l-isomer
PubChem CID 207306
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]diselanyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Selenocystine
Nota nome 98%
Punto di fusione 212°C to 215°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 334.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder