Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenomethionine, 99+%, ee 99+%
Codice prodotto. 10553601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10553601 1 g Bottiglia in vetro 1g
10309100 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10309150 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10553601 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 259960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3211-76-5
Formula molecolare C5H11NO2Se
Molecular Weight (g/mol) 196.12
Numero MDL MFCD00037210
InChI Key RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylselanylbutanoic acid
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Selenomethionine
Nota nome 99+% e.e.
Punto di fusione 265.0°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 99.0% min. (HPLC-CHIR)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 8578
Condizione di rotazione specifica +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Rotazione specifica + 18.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 196.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Shiny Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Selenomethionine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.