Learn More
L-SelenoMethionine, MedChemExpress
Descrizione
L-SelenoMethionine, an L-isomer of Selenomethionine, is a major natural food-form of selenium. L-SelenoMethionin is a cancer chemopreventive agent that can reduce cancer incidence by dietary supplementation and induce apoptosis of cancer cells. L-SelenoMethionine also can increase expression of glutathione peroxidase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-SelenoMethionine |
| CAS | 3211-76-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H11NO2Se |
| Informazioni di solubilità | H2O : 14.29 mg/mL (72.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](N)CC[Se]C |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.11 |
| Quantità | 500 mg |
| Peso formulazione | 196.11 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only