Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serine, 99%
Codice prodotto. 10617682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617682 500 g Glass Bottle 500g
10205330 25 g Glass Bottle 25g
10183370 100 g Glass Bottle 100g
11975411 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10617682 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 132665000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-45-1
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.093
InChI Key MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Serine
Punto di fusione 222.0°C
Ammonio 200ppm max.
Arsenico (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Altri aminoacidi 0.5% (TLC) max.
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica 15.2
Solfato 200ppm max.
Trasmittanza 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Punto di sublimazione 0150.0°C
Densità 1.6000g/mL
Condizione di rotazione specifica 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantità 500 g
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 99%
Gravità specifica 1.6
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Needles