Learn More
L-Serine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482539
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482539 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0650
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress L-Serine ((-)-Serine; (S)-Serine), one of the so-called non-essential amino acids, plays a central role in cellular proliferation.
L-Serine ((-)-Serine
Specifica
Materiale o nome chimico L-Serine
CAS 56-45-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H7NO3
Sinonimo (-)-Serine (S)-Serine
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (475.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CO)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 105.09
Quantità 1 g
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only