Learn More
L-Serine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Serine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 105.0426 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |