Learn More
Kartell L-Shape Bacteriology Loops
Codice prodotto. 18037741
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
146 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Dimensione della confezione
18037741 146 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18037741 Fornitore Kartell N. del fornitore 0264700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    260.30€ / pezzi 1000
    Risparmia 14.70€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Disposable L-shaped sterile polystyrene spreaders for bacteriology with special 100° angling for easier use.
  • Especially handy for dispersing liquids across agar culture plates
  • Available single-wrapped
  • Intended to be used to transfer and spread inoculum from a clinical specimen and/or culture isolate into a culture medium (e.g.agar or broth) for subsequent in vitro diagnostic processing and/or testing
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) lama 1.28 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 32.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) lama 0.197 in.
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 146 mm
Colore White
Product Type Cell Spreader
Sterilità Sterile
Materiale Polystyrene