Learn More
Heathrow Scientific™ L-Shape Cell Spreader
Codice prodotto. 16320786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16320786 500 Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16320786 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS8171B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    89.18€ / pezzi 500
    Risparmia 3.02€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The L-Shape Cell Spreader promotes smooth, controlled spreading.
  • Lot-to-lot traceability
  • 10 wrapped, Sterile
  • Disposable
Specifica
Monouso Single-use
Descrizione L-Shape Cell Spreader
Colore Green
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Imballaggio Bags (50 x 10)
Quantità 500 Pk.
Forma L-Shape
Dimensioni (sistema imperiale) 5.7 x 1.5 x 0.2 in.
Dimensioni (sistema metrico) 14.6 x 3.8 x 0.4 cm
Materiale ABS
Product Type Cell Spreader
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology