Learn More
Microspec™ L Shaped Spreaders
Codice prodotto. 15752125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500
7500
Product Type:
Inoculation Product
Spreader
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 7500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
15752125 500 Spreader pezzi 500
15732125 7500 Spreader pezzi 7500
15742125 500 Inoculation Product pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15752125 Fornitore Microspec™ N. del fornitore E4
Spedizione stimata: 24-12-2026
Features smooth edges which avoids tearing and digging into agar
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Ideal for bacterial counts
Specifica
Monouso Single-use
Colore Blue
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Imballaggio Microseal Pouch
Quantità 500
Dimensioni (sistema metrico) 180 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Product Type Spreader
Sterilità Aseptically Manufactured