Learn More
Copan Diagnostics Spalmatori a L
Codice prodotto. 11726548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1/Peel Pk., 500 Spreaders/Box
5/Peel Pk., 1000 Spreaders/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11726548 1/Peel Pk., 500 Spreaders/Box pezzi 500
11736548 5/Peel Pk., 1000 Spreaders/Box pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11726548 Fornitore Copan Diagnostics N. del fornitore 174CS01
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L-shaped spreaders
Spalmatori in plastica a L
  • Per distribuire i campioni liquidi
  • Il piede dello spalmatore presenta una superficie arrotondata interamente liscia, senza bordi ruvidi e imperfezioni nella plastica
  • Consente di distribuire in modo uniforme i campioni di liquido sulla superficie di piastre di agar, senza scavare o tagliare il terreno
  • Disponibili in due confezioni peel-pack sterili, con cinque o dieci spalmatori per confezione
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di colture
Quantità 1/Peel Pk., 500 Spreaders/Box
Forma A L
Materiale Plastica
Product Type 1/peel pack; 500 spalmatori/scatola
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di campioni liquidi, consente di distribuire i campioni liquidi sulla superficie di piastre di agar senza scavare o incidere il terreno