Learn More
L-(-)-Sorbose, ≥98%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436352 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436352 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436352 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210293990
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Identificatori chimici
CAS 87-79-6
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Sinonimo l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Sorbose
Nota nome For HPLC analysis
Colore White to Yellow
Quantità 500 g
Peso formulazione 180.2
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder