Learn More
L(-)-Sorbose, 98%
Codice prodotto. 10270943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10270943 250 g Plastic bottle 250g
10441841 100 g Plastic bottle 100g
10165303 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10270943 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225962500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-79-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-79-6
Numero MDL MFCD00151097
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Sinonimo l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Sorbose
Nota nome 99%
Punto di fusione 158°C to 160°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,8852
Condizione di rotazione specifica - 43.00 (20.00°C c=5,H2O,23 C)
Rotazione specifica -43
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,slightly soluble in ethanol,ethylether,methanol
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks