Learn More
L-(-)-Sorbose 99+% MP Biomedicals
Codice prodotto. 11426352 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11426352 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210293980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    154.35€ / 100g
    Risparmia 8.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 100 g
Sinonimo l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
IUPAC Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
Peso formulazione 180.2