Learn More
L-(-)-Sorbose, Mikromol™
Codice prodotto. 17907354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17907354 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17907354 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0166.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-(-)-Sorbose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Nomi componenti o analita L(-)-Sorbose
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H12 O6
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 180.0634 g/mol