Specifications
| Materiale o nome chimico | L(+)-Tartaric acid diammonium salt |
| Nota nome | 0.99 |
| Colore | White |
| Densità | 1.6000g/mL |
| pH | 6.0 to 7.0 (5% soln.) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [-CH(OH)CO2NH4]2 |
| Quantità | 5 g |
| Show More |