Learn More
L(+)-Tartaric acid diammonium salt, 99%
Codice prodotto. 10512041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio unitSize
10512041 250 g Bottiglia in vetro 250g
10062710 5 g Bottiglia in vetro 5g
10599063 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10512041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211812500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3164-29-2
Formula molecolare C4H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Numero MDL MFCD00013073
InChI Key NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Sinonimo ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Nota nome 0.99
Colore White
Densità 1.6000g/mL
pH 6.0 to 7.0 (5% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [-CH(OH)CO2NH4]2
Quantità 250 g
Indice di Merck 09, 591
Condizione di rotazione specifica + 32.40 (20.00°C c=1.84,H2O)
Rotazione specifica +31.4° to +33.4° (20°C, 589nm) (c=1.84, H2O)
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid diamine
Peso formulazione 184.15
Percent Purity ≥98.5%
Materia insolubile 0.005% max.
Forma fisica Crystals
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.