Learn More
L(+)-Tartaric acid diammonium salt, 99%
Codice prodotto. 10599063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10599063 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10062710 5 g Bottiglia in vetro 5g
10512041 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10599063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211810010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3164-29-2
Formula molecolare C4H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Numero MDL MFCD00013073
InChI Key NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Sinonimo ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Nota nome 0.99
Colore White
Densità 1.6000g/mL
pH 6.0 to 7.0 (5% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [-CH(OH)CO2NH4]2
Quantità 1 kg
Indice di Merck 09, 591
Condizione di rotazione specifica + 32.40 (20.00°C c=1.84,H2O)
Rotazione specifica +31.4° to +33.4° (20°C, 589nm) (c=1.84, H2O)
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid diamine
Peso formulazione 184.15
Percent Purity ≥98.5%
Materia insolubile 0.005% max.
Forma fisica Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.