Learn More
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 427991000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 921-53-9 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 11925061
  • 29.94€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 4
Identificatori chimici
921-53-9
226.267
potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
dipotassium;2,3-dihydroxybutanedioate
C4H4K2O6
AVTYONGGKAJVTE-UHFFFAOYSA-L
6100505
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[K+].[K+]
Specifica
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
97%
15, 7796
AVTYONGGKAJVTE-UHFFFAOYSA-L
dipotassium;2,3-dihydroxybutanedioate
6100505
97%
Solubility in water: 226g/L (20°C).
921-53-9
C4H4K2O6
potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[K+].[K+]
226.267
226.27
Plastic bottle
100g
Videos
SDS Documenti