Learn More
L-Theanine, 98%
Codice prodotto. 15570624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15570624
Marca: Thermo Scientific Acros 459340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3081-61-6 | C7H14N2O3 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3081-61-6
Formula molecolare C7H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00059653
InChI Key DATAGRPVKZEWHA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-theanine, theanine, theanin, s-2-amino-5-ethylamino-5-oxopentanoic acid, n-ethyl-l-glutamine, suntheanine, n5-ethyl-l-glutamine, n 5-ethyl-l-glutamine, unii-8021pr16qo
PubChem CID 439378
ChEBI CHEBI:17394
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid
SMILES CCNC(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Theanine
Punto di fusione 206.0°C to 219.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Theanine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.