Learn More
L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-199957
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
34592-47-7
C4H7NO2S
133.16
MFCD00005212
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
93176
CHEBI:45171
(4R)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
C1C(NCS1)C(=O)O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
34592-47-7
C4H7NO2S
133.16
MFCD00005212
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
93176
CHEBI:45171
(4R)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
C1C(NCS1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 203°C
Colore Pink to White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
Indice di Merck 09, 9040
Condizione di rotazione specifica −101° (20°C c=1,1N HCl)
Rotazione specifica -101
Informazioni di solubilità Solubility in water: 28.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 1n hcl,practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 133.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.