Learn More
L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30008802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008802 25 mg 25mg
17909744 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29483525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122046-79-1
Formula molecolare C7 H8 O7
Molecular Weight (g/mol) 204.13
Sinonimo L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone, 6-methyl ester (9CI), Methyl (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetate
IUPAC Name methyl (2R)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyacetate
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl ester
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8O7/c1-13-6(11)4(10)5-2(8)3(9)7(12)14-5/h4-5,8-10H,1H3/t4-,5+/m1/s1
Peso formulazione 204.027
Percent Purity >95%