Learn More
L-Threonic Acid Calcium Salt, TRC
Codice prodotto. 30135167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135167 100 g 100g
30008538 5 g 5g
30010050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135167 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT404990100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70753-61-6
Formula molecolare 2 C4 H7 O5 . Ca
Molecular Weight (g/mol) 310.269
Sinonimo Butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt (2:1), (2R,3S)-, Butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt (2:1), [R-(R*,S*)]-, Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate, Calcium L-threonate
IUPAC Name calcium;(2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate
SMILES [Ca+2].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium L-Threonate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
Peso formulazione 310.021