Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonine, 98%
Codice prodotto. 10435115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10435115 5 g Glass Bottle 5g
10665762 25 g Glass Bottle 25g
10001610 100 g Glass Bottle 100g
10398743 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10435115 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 138930050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-19-5
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064270
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threonine
Punto di fusione 255.0°C
Colore Yellow
Cloruro 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 28.30
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 9534
Cenere solfata 0.1 % max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxybutanoic acid
Condizione di rotazione specifica −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Quantità 5 g
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder