Learn More
L-Threonine, ≥98.5%, Ultrapure
Codice prodotto. 15895188 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895188 100 g Plastic Bottle 100g
15815348 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15895188 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J22290.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-19-5
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064270
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC Name (2 S,3 R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threonine
Punto di fusione 255°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Quantità 100 g
Peso formulazione 119.12
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder