Learn More
L-Threonine Allo-free base, 990%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493451 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493451 1 kg
11453451 10 g
11463451 25 g
11473451 100 g
11483451 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11493451 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210305391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
L-threonine is classified as an essential amino acid. Synthesized from homoserine phosphate by threonine synthase or from acetaldehyde and glycine by serine hydroxymethyltransferase
Identificatori chimici
CAS 72-19-5
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064270
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threonine
Nota nome Allo Free
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 119.1
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Forma fisica Crystalline Powder