Learn More
L-Threonine, MedChemExpress
Descrizione
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Threonine |
| CAS | 72-19-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H9NO3 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | 119.12 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only