Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Threonine |
| CAS | 72-19-5 |
| Formula molecolare | C4H9NO3 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Sinonimo | l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin |
| InChI Key | AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(O)C(N)C(O)=O |
| IUPAC Name | (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Quantità | 1 kg |
| Vedi altri risultati |