Learn More
L-Threonine, TRC
Codice prodotto. 30453931
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453931 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453931 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT40550010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threonine
CAS 72-19-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H9 N O3
Quantità 10 g
Sinonimo Threonine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, L-Threonine, Threonine','L- (8CI), (S)-Threonine, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, Butanoic acid','2-amino-3-hydroxy-','[R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Peso formulazione 119.0582
Percent Purity >95