Learn More
L-Threonine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10502985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10502985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10502985 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP394100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threonine
Punto di fusione 255°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 72-19-5
pH 5.0 to 6.5
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.1% max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Formula molecolare C4H9NO3
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica -27.6 to -29.0° (+ or -)
Indice di Merck 15, 9534
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
Vettore alfa Threonine
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC Name (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Quantità 100 g
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Forma fisica Powder