Learn More
L-Threoninol, TRC
Codice prodotto. 30454191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454191 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT4055781G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threoninol
CAS 3228-51-1
Formula molecolare C4H11NO2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)CO
IUPAC Name (2R,3R)-2-aminobutane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Peso formulazione 105.079