missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Threose (~0.2 M in Water), TRC

Codice prodotto. 30454528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30454528 50 mg 50mg
30455599 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30454528 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT40551550MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 95-44-3
Formula molecolare C4H8O4
Molecular Weight (g/mol) 120.1
Sinonimo (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-butanal, [R-(R*,S*)]-2,3,4-Trihydroxy-butanal, L-Threofuranose
IUPAC Name (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)C=O

Specifica

Materiale o nome chimico L-Threose
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4-/m0/s1
Peso formulazione 120.0423
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2 M
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.