Learn More
L-Threose (~0.2 M in Water), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Threose |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 120.0423 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.2 M |