Learn More
L-Thyroxine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10731745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10731745 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10286410 1 g Bottiglia in vetro 1g
10581461 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10731745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215662500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-48-9
Formula molecolare C15H11I4NO4
Molecular Weight (g/mol) 776.87
Numero MDL MFCD00002595
InChI Key XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Thyroxine
Punto di fusione 235.0°C to 236.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 14, IV, 2373
Indice di Merck 15, 9570
Condizione di rotazione specifica − 5.00 (20.00°C 1N NaOH:EtOH 1:2)
Rotazione specifica − 5.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and most other common, organic solvents, soluble in alcohol in the presence of mineral, acids or alkalies
Peso formulazione 776.86
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder