Learn More
L-Thyroxine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 16441896
Marca: Medchem Express HY18341
MedChemExpress L-Thyroxine (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine (Levothyroxine
Specifica
Materiale o nome chimico L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H11I4NO4
Quantità 500 mg
Sinonimo Levothyroxine T4
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (321.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 776.87
Peso formulazione 776.87
Percent Purity 96.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.