Learn More
L-Tryptophan, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15865198 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865198 100 g Plastic Bottle 100g
15815358 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15865198 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J22765.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 73-22-3
Formula molecolare C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Numero MDL MFCD00064340
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinonimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC Name (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tryptophan
Punto di fusione 280°C to 285°C
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 86197
Quantità 100 g
Peso formulazione 204.23
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Forma fisica Crystalline Powder