Learn More
L-Tryptophan, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11453581 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453581 1 kg 1kg
11423581 25 g -
11433581 100 g -
11443581 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11453581 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210315191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00€
    1255.80€ / 1kg
    Risparmia 64.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
L-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin
Identificatori chimici
CAS 73-22-3
Formula molecolare C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Numero MDL MFCD00064340
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinonimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tryptophan
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 204.22
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder