Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, Cell Culture Reagent
Codice prodotto. 15434889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434889 1 kg 1kg
15414889 10 g 10g
15424889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15434889 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62508.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-22-3
Formula molecolare C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Numero MDL MFCD00064340
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinonimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tryptophan
Punto di fusione 280°C to 285°C
Colore White
Beilstein 86197
Indice di Merck 14,9797
Quantità 1 kg
Peso formulazione 204.23
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Powder