Learn More
L-Tryptophan, Extra Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10448230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10448230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10448230 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 280°C
CAS 73-22-3
pH 5.5 to 7.0
Colore White
Formula molecolare C11H12N2O2
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL MFCD00064340
Sinonimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantità 25 g
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Peso formulazione 204.23g/mol
Forma fisica Powder