Learn More
L-Tryptophan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449116
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449116 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0623
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12N2O2
Sinonimo Tryptophan Tryptophane
Informazioni di solubilità H2O : 12.5 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (37.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 204.23
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only