Learn More
L-Tryptophan, Mikromol™
Codice prodotto. 17929084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17929084 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17929084 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0172.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Tryptophan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Nomi componenti o analita L-(-)-Tryptophan
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, (S)-alpha-Amino-beta-indolepropionic acid, (S)-alpha-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, (S)-, l-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, l-beta-3-Indolylalanine
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantità 500 mg
Peso formulazione 204.0899 g/mol