Learn More
L-Tryptophan, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508894 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15508894 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15508894 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 209206
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Formula molecolare C11H12N2O2
Imballaggio Poly Bottle
Numero MDL MFCD00064340
Sinonimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantità 1 kg
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Peso formulazione 204.23
Gravità specifica 1L = 1.34kg
Grado Multi-Compendial/USP